Tisk…
zinek, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
31653-1KG 31653-250G 31653-100G
SIAL31653-1KGEA 5760 CZK
SIAL31653-1KG SIAL31653-250G SIAL31653-100G
zinek, Sigma-Aldrich®
zinek
Vzorec: Zn
Bod varu: 908 °C (1013 hPa)
Bod tání: 420 °C
Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255