Tisk…
Přesné váhy, řada Explorer®
Dodavatel: OHAUS
83021348 83021341 83021343 83021366 83021350 83021351 83021356 83021357 83021358 83021360 83021361 83021362 83021363 83021365 83021342 30061979 30061980 30061981 30061982 30061983 30061984
611-2401EA 151660 CZK
611-2401 611-2398 611-2400 611-2412 611-2402 611-2403 611-2404 611-2405 611-2406 611-2407 611-2408 611-2409 611-2410 611-2411 611-2399 611-5302 611-5303 611-5304 611-5305 611-5306 611-5307
Přesné váhy, řada Explorer®
Váhy
Sortiment vah, které obsahují dotykový displej, pokročilé technologie vážení a bezdotykové senzory. Snadno ovladatelnou řídicí jednotku lze namontovat na základnu, nad základnu na volitelný sloupek, na stěnu nebo na vzdálené místo (až do vzdálenosti 3 m pomocí volitelného kabelu). Funkce nastavení a základní obsluhu zpříjemňuje dotykový displej s univerzálními ikonami a informačními výzvami. Obsluha má navíc možnost použití bezdotykových senzorů, které při manipulaci s citlivými vzorky umožňují ovládání bez použití rukou. Váhy disponují několika režimy použití od základního vážení až poMore Product Information