Tisk…
Návleky vysoké na boty do čistých prostor, Kimtech™ A5
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
88808 31696 31683 12922
113-1227EA 15850 CZK
113-1227 113-7736 113-7735 113-8197
Návleky vysoké na boty do čistých prostor, Kimtech™ A5
Jednorázové oděvy
Sterilní vysoké návleky na boty do čistých prostor Kimtech™ A5 jsou vyrobeny ze SMS (Spunbond Meltblown Spunbond) materiálu, který má pocitově vlastnosti látky. K dispozici se standardní vinylovou podrážkou nebo s vinylovou úpravou po celém chodidle.
  • Obtočená vinylová patka je lemována nad podlahou, aby se snížilo riziko pronikání kapaliny a nebezpečí zakopnutí
  • Tunelované elastické a vázané švy
  • Dvě extra dlouhé kravaty
Vhodné pro použití ve třídě 100, ISO 5, M3.5 čistých prostor.
*Jedna velikost sedí na všechny boty
Certifikace: PPE Cat I (EU) 2016/425
Balení: Vakuové balení po párech pro vyšší záruku sterility.