zinek ≥99.9999% (metals basis), rods, Ø 8 mm (0.31 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44936.DT
44936.DJ
44936.DTEA
27320
CZK
44936.DT
44936.DJ
zinek ≥99.9999% (metals basis), rods, Ø 8 mm (0.31 in)
zinek
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-66-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Bod varu: 908 °C (1013 hPa) Bod tání: 420 °C Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS číslo: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |