Tisk…
zinek ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42706.G1 42706.G5 42706.G9
42706.G1EA 1820 CZK
42706.G1 42706.G5 42706.G9
zinek ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 2.0 mm (0.08 in)
zinek
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈22.4g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Vzorec: Zn
MW: 65.39
Bod varu: 908
Bod tání: 420
Hustota: 7.14
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255