zinek ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42705.G1
42705.G5
42705.G9
42705.G1EA
1780
CZK
42705.G1
42705.G5
42705.G9
zinek ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
zinek
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈5.60g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn MW: 65.39 Bod varu: 908 Bod tání: 420 Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS číslo: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |