zinek ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42704.G5
42704.G9
42704.G5EA
2630
CZK
42704.G5
42704.G9
zinek ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
zinek
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈1.40g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn MW: 65.39 Bod varu: 908 Bod tání: 420 Hustota: 7.14 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS číslo: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |