Tisk…
zinek ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42703.G5 42703.G9
42703.G5EA 4090 CZK
42703.G5 42703.G9
zinek ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
zinek
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈0.35g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Vzorec: Zn
MW: 65.39
Bod varu: 908
Bod tání: 420
Hustota: 7.14
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255