Tisk…
zinek ≥99.8%, granule ACS -20 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
36602.A1 36602.36 36602.22
36602.A1EA 5190 CZK
36602.A1 36602.36 36602.22
zinek ≥99.8%, granule ACS -20 mesh
zinek
Purity: 99.8% min CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Vzorec: Zn
MW: 65.39
Bod varu: 908
Bod tání: 420
Hustota: 7.14
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255