Tisk…
zinek ≥99.9997% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11361.G1 11361.G5 11361.G8
11361.G1EA 6630 CZK
11361.G1 11361.G5 11361.G8
zinek ≥99.9997% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
zinek
Purity: 99.9997% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈5.60g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Vzorec: Zn
MW: 65.39
Bod varu: 908
Bod tání: 420
Hustota: 7.14
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255