Tisk…
zinek ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10760.18 10760.30 10760.A1
10760.18EA 6630 CZK
10760.18 10760.30 10760.A1
zinek ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1-6 mm (0.04-0.24 in)
zinek
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Vzorec: Zn
Bod varu: 908 °C (1013 hPa)
Bod tání: 420 °C
Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255