Tisk…
zinek ≥99.999% (metals basis), shot 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10759.18 10759.30 10759.A1
10759.18EA 3230 CZK
10759.18 10759.30 10759.A1
zinek ≥99.999% (metals basis), shot 1-5 mm (0.04-0.2 in)
zinek
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Vzorec: Zn
MW: 65.39
Bod varu: 908
Bod tání: 420
Hustota: 7.14
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255