Tisk…
zinek ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10435.G6 10435.H2
10435.G6EA 1880 CZK
10435.G6 10435.H2
zinek ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 3.18 mm (0.125 in)
zinek
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈57.3g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Vzorec: Zn
Bod varu: 908 °C (1013 hPa)
Bod tání: 420 °C
Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255