Tisk…
zinek ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10433.BV 10433.RM 10433.RS
10433.BVEA 4050 CZK
10433.BV 10433.RM 10433.RS
zinek ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 1.27 cm (0.5 in)
zinek
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈9.03g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Vzorec: Zn
Bod varu: 908 °C (1013 hPa)
Bod tání: 420 °C
Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255