zinek ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
00648.G1
00648.G5
00648.G1EA
1580
CZK
00648.G1
00648.G5
zinek ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
zinek
Purity: 99.99+%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈0.35g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Vzorec:
Zn Bod varu: 908 °C (1013 hPa) Bod tání: 420 °C Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS číslo: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |