Tisk…
zinek, granular 20 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
222601000 222605000 222600025
ACRO222601000EA 901 CZK
ACRO222601000 ACRO222605000 ACRO222600025
zinek, granular 20 mesh
zinek
Vzorec: Zn
MW: 65,39 g/mol
Bod varu: 908 °C (1013 hPa)
Bod tání: 420 °C
Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
Merck Index: 12,10255
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Silver grey Granules or filings
Titration Complexometric ≥99.8 %
Particle size 20 mesh
Suitability (For determination of As) Passes test
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.01 %