zinek 99+%, mossy
Dodavatel: Thermo Scientific
201455000
201450010
201450050
ACRO201455000EA
1930
CZK
ACRO201455000
ACRO201450010
ACRO201450050
zinek 99+%, mossy
zinek
Vzorec:
Zn MW: 65,39 g/mol Bod varu: 907 °C (760 mmHg) Bod tání: 419 °C Hustota: 7,14 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS číslo: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Silver grey Mossy flakes |
Total trace metal impurities | ≤1.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...