Tisk…
měď ≥99.5%, turnings, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
23055.232EA 1920 CZK
23055.232 23055.298
měď ≥99.5%, turnings, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
měď
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in nitric acid Max. 0.05 %
Ag (Silver) Max. 50 ppm
Fe + Al Max. 0.025 %
Pb (Lead) Max. 0.05 %