měď ≥99% (metals basis), soluble -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
45073.30
45073.A1
45073.30EA
3950
CZK
45073.30
45073.A1
měď ≥99% (metals basis), soluble -325 mesh
měď
Purity: 99%
CAS No.: 7440-50-8
Molecular Formula: Cu
Formula Weight: 63.55
Physical Form: Flake, average thickness 1-2 microns
Density: 8.94
Melting Point: 1083°
Boiling Point: 2562°
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010965
Vzorec:
Cu MW: 63.55 Bod varu: 2562 °C Bod tání: 1083 Hustota: 8.94 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 UN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,02545 |