Tisk…
měď ≥99.995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 25.4 mm (1.0 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44695.DJ 44695.DT
44695.DJEA 9240 CZK
44695.DJ 44695.DT
měď ≥99.995% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 25.4 mm (1.0 in)
měď
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈45.3g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545