Tisk…
měď ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44550.G1 44550.G5
44550.G1EA 4640 CZK
44550.G1 44550.G5
měď ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
měď
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈15.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545