měď ≥99.5% (metals basis), shot 0.8-2 mm (0.03-0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44213.36
44213.A3
44213.22
44213.36EA
3510
CZK
44213.36
44213.A3
44213.22
měď ≥99.5% (metals basis), shot 0.8-2 mm (0.03-0.08 in)
měď
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-50-8
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Vzorec:
Cu Bod varu: 2595 °C (1013 hPa) Bod tání: 1083 °C Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |