Tisk…
měď ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43973.BS 43973.BV
43973.BSEA 1680 CZK
43973.BS 43973.BV
měď ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 2.0 mm (0.08 in)
měď
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈2.81g/10cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545