Tisk…
měď ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 0.015 mm (0.0006 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43238.G6 43238.H2
43238.G6EA 6730 CZK
43238.G6 43238.H2
měď ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 0.015 mm (0.0006 in)
měď
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.0016g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545