Tisk…
měď 99,9999 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42977.G6 42977.H2
42977.G6EA 5910 CZK
42977.G6 42977.H2
měď 99,9999 Metals basis, wire, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
měď
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.07g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545