měď ≥99.9999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42976.FF
42976.FI
42976.GH
42976.FFEA
3330
CZK
42976.FF
42976.FI
42976.GH
měď ≥99.9999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
měď
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈5.6g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Vzorec:
Cu MW: 63.55 Bod varu: 2595 Bod tání: 1083 Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |