Tisk…
měď ≥99.9999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42974.FIEA 4120 CZK
42974.FI 42974.GH
měď ≥99.9999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
měď
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545