Tisk…
měď, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.41 mm (0.016 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42777.GT 42777.HB 42777.HZ
42777.GTEA 1310 CZK
42777.GT 42777.HB 42777.HZ
měď, gauze woven from wire 20 mesh, Ø 0.41 mm (0.016 in)
měď
CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Filtration, electrodes
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545