měď ≥99.9% (metals basis), spherical powder -100/+325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
42623.22
42623.36
42623.A3
42623.22EA
2080
CZK
42623.22
42623.36
42623.A3
měď ≥99.9% (metals basis), spherical powder -100/+325 mesh
měď
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Appearance: Red
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010965
Vzorec:
Cu Bod varu: 2595 °C (1013 hPa) Bod tání: 1083 °C Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,02545 |