Tisk…
měď 99 Metals basis, powder -625 mesh (APS 0,50-1,5 µm)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Argon_filled
41205.09 41205.18 41205.30
41205.09EA 2170 CZK
41205.09 41205.18 41205.30
měď 99 Metals basis, powder -625 mesh (APS 0,50-1,5 µm)
měď
Purity: 99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Reddish Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545