Tisk…
měď ≥99.9% (metals basis), soluble 1-5 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
41204.22 41204.36
41204.22EA 1880 CZK
41204.22 41204.36
měď ≥99.9% (metals basis), soluble 1-5 µm
měď
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545