Tisk…
měď, gauze woven from wire 40 mesh, Ø 0.056 mm (0.0022 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40907.FL 40907.GT 40907.HB
40907.FLEA 4950 CZK
40907.FL 40907.GT 40907.HB
měď, gauze woven from wire 40 mesh, Ø 0.056 mm (0.0022 in)
měď
CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545