měď ≥99.9% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.675 mm (0.027 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40374.CU
40374.CV
40374.RR
40374.CUEA
3370
CZK
40374.CU
40374.CV
40374.RR
měď ≥99.9% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.675 mm (0.027 in)
měď
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈241g/20x20cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Vzorec:
Cu Bod varu: 2595 °C (1013 hPa) Bod tání: 1083 °C Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |