Tisk…
Nálevky filtrační
Dodavatel: Brand
464003 464004 464713 464714 465423 465424 466133 466134
BRND464003EA 1670 CZK
BRND464003 BRND464004 BRND464713 BRND464714 BRND465423 BRND465424 BRND466133 BRND466134
Nálevky filtrační
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky k filtraci
Borosilikátové sklo 3.3.
  • velice dobrá chemická odolnost
  • vysoká tepelná odolnost
  • minimální teplotní roztažnost poskytuje relativně vysokou odolnost k teplotním změnám
S integrovanou skleněnou fritou filtračních disků.