Tisk…
měď ≥99.999% (metals basis), powder -100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
39682.06 39682.14 39682.22
39682.06EA 3020 CZK
39682.06 39682.14 39682.22
měď ≥99.999% (metals basis), powder -100 mesh
měď
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Red brown Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545