Tisk…

měď ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0125 mm (0.0005 in)

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

38381.FF 38381.FI 38381.GH
38381.FFEA 2090 CZK
38381.FF 38381.FI 38381.GH
měď ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0125 mm (0.0005 in)
měď

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965

Vzorec: Cu
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR