Tisk…
Baňky odsávací, Büchner, s boční olivkou
Dodavatel: Brand
73714 73719 73724 73729
BRND73714EA 1420 CZK
BRND73714 BRND73719 BRND73724 BRND73729
Baňky odsávací, Büchner, s boční olivkou
Baňky Baňky filtrační
Borosilikátové sklo 3.3.
  • Erlenmeyerův tvar
  • Zemnící zásuvka pro přizpůsobení vakuové hadičky vnějšího průměru 15 až 18 mm (např. 6×5 or 8×5 mm)
  • plní předpisy 'Equipment and product safety regulations'
Pro vakuové použití. Filtrační baňky s boční olivkou nejenže usnadňují přípravné práce v analytické laboratoři, ale též snižují riziko havárie.
Certifikace: DIN 12476 and ISO 6556