Tisk…
měď ≥99.99% (metals basis), shot oxygen-free, Ø 13 mm (0.51 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
36686.36 36686.A3
36686.36EA 3610 CZK
36686.36 36686.A3
měď ≥99.99% (metals basis), shot oxygen-free, Ø 13 mm (0.51 in)
měď
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545