měď ≥99.9% (metals basis), shot ACS ≤ 6 mm (0.2 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
36482.22
36482.36
36482.22EA
1720
CZK
36482.22
36482.36
měď ≥99.9% (metals basis), shot ACS ≤ 6 mm (0.2 in)
měď
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7440-50-8
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Vzorec:
Cu Bod varu: 2595 °C (1013 hPa) Bod tání: 1083 °C Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |