Tisk…
měď ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic® oxygen-free, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
36395.FIEA 5290 CZK
36395.FI 36395.GB
měď ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic® oxygen-free, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
měď
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈11.2g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545