Tisk…
měď ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35818.FF 35818.FI 35818.GH
35818.FFEA 2090 CZK
35818.FF 35818.FI 35818.GH
měď ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
měď
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.28g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545