Tisk…
měď ≥99.8% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0003 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35815.FF 35815.FI 35815.GH
35815.FFEA 2040 CZK
35815.FF 35815.FI 35815.GH
měď ≥99.8% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0003 in)
měď
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.06g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545