Tisk…
měď ≥99% (metals basis), powder -325 mesh, 10% max +325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
13990.18 13990.36 13990.A3 13990.A9
13990.18EA 1580 CZK
13990.18 13990.36 13990.A3 13990.A9
měď ≥99% (metals basis), powder -325 mesh, 10% max +325 mesh
měď
Purity: 99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: APS 8-11 micron (FSSS) Appearance: Copper Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545