Tisk…
měď ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.254 mm (0.010 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13379.CU 13379.CV
13379.CUEA 2520 CZK
13379.CU 13379.CV
měď ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.254 mm (0.010 in)
měď
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈91g/20x20cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545