Tisk…
měď 99,9 Metals basis, plate, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13376.CU 13376.RR
13376.CUEA 10510 CZK
13376.CU 13376.RR
měď 99,9 Metals basis, plate, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
měď
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈569g/10x10cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545