Tisk…
měď ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11444.DOEA 5940 CZK
11444.DO 11444.HT
měď ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
měď
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.75g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545