Tisk…
měď ≥99.9985% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11393.FI 11393.GH
11393.FIEA 3470 CZK
11393.FI 11393.GH
měď ≥99.9985% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
měď
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545