Tisk…
měď ≥99.5% (metals basis), spherical powder -100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
11070.30 11070.A1 11070.D9
11070.30EA 1680 CZK
11070.30 11070.A1 11070.D9
měď ≥99.5% (metals basis), spherical powder -100 mesh
měď
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Copper Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545