Tisk…
měď ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10974.G1 10974.G5 10974.G9
10974.G1EA 4810 CZK
10974.G1 10974.G5 10974.G9
měď ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
měď
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈7.02g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545