Tisk…
měď ≥99.9985% (metals basis), wire, Puratronic®, hard, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10971.H2 10971.G6
10971.H2EA 12080 CZK
10971.H2 10971.G6
měď ≥99.9985% (metals basis), wire, Puratronic®, hard, Ø 0.1 mm (0.004 in)
měď
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.07g/m Appearance: Copper Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545